Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Barriere rør
Artikelnummer. 15487703
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
12,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
15487703 6,4 mm Hver
15407713 12,8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487703 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9571614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3420.00 DKK
    3308.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 111.02 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Co-ekstruderet slange med ultraglat inert indre boring for fremragende kemikalieresistens. Fremragende til kemisk forarbejdning og generelle industrielle anvendelser og fødevare- og drikkevareapplikationer, hvor ekstraherbare materialer er et problem.
  • Norprene termoplastisk elastomer yderjakke med kemisk inert Tygon indre boring.
  • Fremragende kemisk resistens.
  • Blødgørerfri for at beskytte mod ekstraherbare materialer.
  • Lang flex levetid.
  • Uigennemsigtig beige farve.
  • FDA-kompatibel.
  • Temperaturområde: -71 til 165 °F (-60 til 74 °C).
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling.
Tekniske data
Certificeringer/compliance European Pharmacopoeia;NSF-51;NSF-61;Ikke-phthalat;USP;3A;Ikke-DEHP;ADCF;FDA
Oversigt Blødgørerfri for at beskytte mod ekstraherbare materialer. Lang flex levetid.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Norprene
Diameter (metrisk) Udvendig 9.96 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Tykkelse (metrisk) 1.524 mm
Til brug med (applikation) Fremragende til kemisk behandling og generelle industrielle anvendelser. Fødevare- og drikkevareapplikationer, hvor ekstraherbare materialer er et problem.
Min. Driftstemperatur (engelsk) -71 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -57 °C
Emballagemængde 50 ft./Pk.
Modstandsegenskaber Norprene termoplastisk elastomer yderjakke med kemisk inert Tygon™ indvendig boring for fremragende kemikalieresistens.
Steriliseringsmetode Autoklave-, ethylenoxid- eller gammabestråling.
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 19 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C