Få mere at vide
Masterflex™ Norprene A-60-G rør
Beskrivelse
- Uigennemsigtig, sort slange
- Fremstillet iht GMP
- Bedste valg til vakuum-/trykapplikationer
- Giver den længste levetid for pumpeslangen
- Varme, omgivende ozonbestandig
- God modstandsdygtighed over for syrer/alkalier
- Sort farve skjuler snavs og støv
- Høj dielektrisk konstant
- Steriliser med autoklave
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Udført iht GLP krav |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9,6 mm |
| Materiale | Norprene |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (metrisk) | 3.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Kemisk overførsel |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |