Få mere at vide
Saint-Gobain Tygon™ A-60-F Tubing
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
11,2 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Beskrivelse
- Long flex life in peristaltic pumps
- Temperature resistant from -75° F to 275° F
- Compatible with virtually all common sanitizers and cleaners
- Ozone and UV light resistant
- Repeatedly autoclavable
- Checmically compatible with a wide range of food types and cleaners
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, Complies with the EU Directives 2002/95/EC (ROHS) and 2002/72/EEC |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Norprene |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11,2 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Til brug med | Peristaltic Pump |
| Til brug med (applikation) | Peristaltic pump applications |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60°C |
| Emballagemængde | 1 Pack |
| Vis mere |