missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-Nornicotine-d4 (pyridine-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Nornicotine-D4 |
| CAS | 66148-18-3 |
| Molekylær formel | C9 2H4 H8 N2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | rac-Nornicotine-D4 (pyridine-D4), (±)-Nornicotine-D4, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, (±)-, 5-(2-Pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11 H,2,4,6H2/i1D,3 D,5 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(C2CCCN2)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-pyrrolidin-2-ylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vægt | 152.1252 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?