Få mere at vide
Norneosildenafil 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310371
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310371 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310371 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15651650AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norneosildenafil
CAS 371959-09-0
Analyt- eller komponentnavne Norneosildenafil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H29 N5 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C22H29N5O4S/c1-4-9-17-19-20(26(3)25-17)22(28)24-21(23-19)16-14-15(10-11-18(16)31-5-2)32(29,30)27-12-7-6-8-13-27/h10-11,14H,4-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24,28)
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCCCC4
IUPAC navn 5-(2-ethoxy-5-piperidin-1-ylsulfonylphenyl)-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 459.56
Mængde 1 ml
Formel vægt 459.194 g/mol