Få mere at vide
Norneo Vardenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norneo Vardenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N4O4/c1-4-6-14-19-10(3)15-17(23)20-16(21-22(14)15)12-9-11(18(24)25)7-8-13(12)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,24,25)(H,20,21,23) |
| Formel vægt | 356.1485 |
| Procent renhed | >95% |