Få mere at vide
Normianserin Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30464146
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30464146 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464146 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0147.0501
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Normianserin Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Normianserin Hydrochloride
CAS 76134-77-5
Analyt- eller komponentnavne Normianserin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP), Mianserin Imp. E (EP), (14 bRS)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Desmethylmianserin Hydrochloride, Normianserin Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Mianserin Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C17H18N2.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19;/h1-8,17-18 H,9-12H2;1 H
SMIL Cl.C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC navn (14 bRS)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 286.8
Mængde 1 ml
Formel vægt 286.1237 g/mol