Få mere at vide
Normesuximid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Normesuximide |
| CAS | 1497-17-2 |
| Molekylær formel | C11 H11 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-Desmethylmethsuximide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14) |
| SMIL | CC1(CC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-methyl-3-phenylpyrrolidin-2,5-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.079 |