missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Normesuximide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Normesuximide-d5 |
| CAS | 1185130-51-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H6D5NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(C)CC(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 3-methyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyrrolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.24 |
| Formel vægt | 194.1104 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?