missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Normaprotiline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30410557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410557 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN7170055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Normaprotiline
CAS 5721-37-9
Molekylær formel C19 H21 N
Mængde 5 mg
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine (9CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propylamine (8CI), Demethylmaprotiline, Desmethylmaprotiline, N-Desmethylmaprotiline, Normaprotiline, 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine, Maprotiline-desmethyl
InChI formel InChI=1S/C19H21N/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19/h1-4,6-9,14H,5,10-13,20H2
SMIL NCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC navn 3-(1-tetracyclo[6.6.2.0^{2,7}.0^{9,14}]hexadeca-2(7),3,5,9(14),10,12-hexaenyl)propan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 263.37674
Formel vægt 263.1674
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.