missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Normaprotiline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Normaprotiline |
| CAS | 5721-37-9 |
| Molekylær formel | C19 H21 N |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine (9CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propylamine (8CI), Demethylmaprotiline, Desmethylmaprotiline, N-Desmethylmaprotiline, Normaprotiline, 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine, Maprotiline-desmethyl |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19/h1-4,6-9,14H,5,10-13,20H2 |
| SMIL | NCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| IUPAC navn | 3-(1-tetracyclo[6.6.2.0^{2,7}.0^{9,14}]hexadeca-2(7),3,5,9(14),10,12-hexaenyl)propan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.37674 |
| Formel vægt | 263.1674 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?