Få mere at vide
Applied Biosystems™ Normaliseringssæt, 384-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
2 x 384-brønds plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- 384-brønds normaliseringssættet bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med 384-brønds blok. Normaliseringsplader bruges til at kalibrere forskellige instrumenter.
- Sættet indeholder en FAM™/ROX™ normaliseringsplade og en VIC™/ROX™ normaliseringsplade. Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibreret farvestof | Proprietær blanding |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttype | Normaliseringssæt |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 2 x 384-brønds plader |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |
| PCR metode | qPCR |