Få mere at vide
Invitrogen™ Normalt rotteserum, eBioscience™
Artikelnummer. 15598316
Skift visning
Mængde:
100μ L
500μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
500µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15598316 100μ L 100µL
15508326 500μ L 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598316 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 24555593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 DKK
    260.65 DKK / 100µL
    Spare 46.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rottekontrol
Beskrivelse: Dette normale rotteserum kan bruges til at hæmme uspecifik binding af rottemonoklonale antistoffer under farvning til flowcytometrisk analyse eller immunhistokemi. Indsendte ansøgninger: Normalt rotteserum er rapporteret til brug i intracellulær farvning efterfulgt af flowcytometrisk analyse, immunohistokemisk farvning af frosne vævssnit og immunhistokemisk farvning af formalinfikseret paraffinindlejret vævssnit.
Normale Sera er ikke-immune serumprøver fra ged, menneske, mus, kanin og andre arter, som indeholder det sædvanlige sæt serumproteiner, herunder de forskellige klasser af immunglobuliner, der findes i raske dyr af den pågældende art. Normalt serum leverer en tilstrækkelig mængde endogene proteiner til at mætte og blokere uspecifikke bindingssteder på faste prøver eller analysesubstrater. Når det bruges som antistoffortynder, leverer ikke-immunserum også et naturligt kemisk miljø, hvor antistoffer kan fungere korrekt uden at tilsætte fremmede proteinkomponenter. Normalt serum bruges ofte til at blokere eller mætte generaliserede bindingsinteraktioner til immunodetektionsmetoder, især dem der involverer vævsprøver såsom immunhistokemi (IHC). Normale sera er også nyttige som kontrolmekanismer til test af generelle og specifikke antistofrensningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Produkttype Rotteserum
Mængde 100μ L
Koncentration Conc. Ikke Bestemt
Formulering Helserum uden konserveringsmiddel