Få mere at vide
Invitrogen™ Normalt rotteserum, eBioscience™
Beskrivelse
Beskrivelse: Dette normale rotteserum kan bruges til at hæmme uspecifik binding af rottemonoklonale antistoffer under farvning til flowcytometrisk analyse eller immunhistokemi. Indsendte ansøgninger: Normalt rotteserum er rapporteret til brug i intracellulær farvning efterfulgt af flowcytometrisk analyse, immunohistokemisk farvning af frosne vævssnit og immunhistokemisk farvning af formalinfikseret paraffinindlejret vævssnit.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Form | Væske |
| Produkttype | Rotteserum |
| Mængde | 500μ L |
| Koncentration | Conc. Ikke Bestemt |
| Formulering | Helserum uden konserveringsmiddel |