Få mere at vide
Invitrogen™ Normalt kaninserum
Artikelnummer. 10574424
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10574424 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10574424 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PLN5001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Normalt kaninserum.
Normalt kaninserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Arter Kanin
Form Væske
Produkttype Kaninserum
Mængde 5 ml
Forsendelsestilstand Tøris