Learn More
Invitrogen™ Normalt Kaninserum
Product Code. 11899220
Change view
Click to view available options
Mængde:
2 ml
Unit Size:
2ml
Product Code. Mængde Unit Size
11899220 2 ml 2ml
1 options
Product Code. 11899220 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 31884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.00 DKK
    567.65 DKK / 2ml
    Spare 36.35 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Kaninkontrol
Til blokering skal man bruge en 5% (v/v) opløsning (1:20, hvis den er rekonstitueret ved anbefalet volumen). Rekonstituer med 2 ml destilleret vand og centrifuger, hvis produktet ikke er helt klart efter at have stået i 1-2 timer ved stuetemperatur. Når produktet er rekonstitueret, kan det opbevares i op til seks uger ved 4 °C. Brug den ikke i mere end en dag efter fortynding af produktet. Til langtidsopbevaring, alicit og opbevar ved -20 °C, undgå fryse/tø-cyklusser. Oprindelsesland: USA.
Normale Sera er ikke-immune serumprøver fra ged, menneske, mus, kanin og andre arter, som indeholder det sædvanlige sæt serumproteiner, herunder de forskellige klasser af immunglobuliner, der findes i raske dyr af den pågældende art. Normalt serum leverer en tilstrækkelig mængde endogene proteiner til at mætte og blokere uspecifikke bindingssteder på faste prøver eller analysesubstrater. Når det bruges som antistoffortynder, leverer ikke-immunserum også et naturligt kemisk miljø, hvor antistoffer kan fungere korrekt uden at tilsætte fremmede proteinkomponenter. Normalt serum bruges ofte til at blokere eller mætte generaliserede bindingsinteraktioner til immunodetektionsmetoder, især dem der involverer vævsprøver såsom immunhistokemi (IHC). Normale sera er også nyttige som kontrolmekanismer til test af generelle og specifikke antistofrensningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Normalt kaninserum
Mængde 2 ml
Koncentration 60 mg/mL
Formulering Hel serum, PBS med 0,05% natriumazid; pH 7,6
Til brug med (applikation) Kontrol, blokeringsanalyse
Isotype Ig