Få mere at vide
Invitrogen™ Normalt Kaninserum
Beskrivelse
Normal kaninserumkontrol til Ctrl
Normale Sera er ikke-immune serumprøver fra ged, menneske, mus, kanin og andre arter, som indeholder det sædvanlige sæt serumproteiner, herunder de forskellige klasser af immunglobuliner, der findes i raske dyr af den pågældende art. Normalt serum leverer en tilstrækkelig mængde endogene proteiner til at mætte og blokere uspecifikke bindingssteder på faste prøver eller analysesubstrater. Når det bruges som antistoffortynder, leverer ikke-immunserum også et naturligt kemisk miljø, hvor antistoffer kan fungere korrekt uden at tilsætte fremmede proteinkomponenter. Normalt serum bruges ofte til at blokere eller mætte generaliserede bindingsinteraktioner til immunodetektionsmetoder, især dem der involverer vævsprøver såsom immunhistokemi (IHC). Normale sera er også nyttige som kontrolmekanismer til test af generelle og specifikke antistofrensningsmetoder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20 °C |
| Form | Væske |
| Produkttype | Normalt kaninserum |
| Mængde | 10 ml |
| Koncentration | Conc. Ikke Bestemt |
| Formulering | Hel serum med 0,1% natriumazid |
| Til brug med (applikation) | Kontrollere |
| Isotype | Ig |