Få mere at vide
Invitrogen™ Normalt museserum, eBioscience™
Artikelnummer. 15588316
Skift visning
Mængde:
500 μl
Pakningsstørrelse:
500µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15588316 500 μl 500µL
1 options
Artikelnummer. 15588316 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 24554494
 Begrænset vare
På lager
Musekontrol
Beskrivelse: Dette normale museserum kan bruges til at hæmme uspecifik binding af musemonoklonale antistoffer under farvning til flowcytometrisk analyse. Dette produkt kan bruges med Produkt # Produkt # 14-4777-82, Produkt # 14-4774-82 og Produkt # 14-797982. Det kan også bruges i andre applikationer, der kræver almindeligt museserum.
Normale Sera er ikke-immune serumprøver fra ged, menneske, mus, kanin og andre arter, som indeholder det sædvanlige sæt serumproteiner, herunder de forskellige klasser af immunglobuliner, der findes i raske dyr af den pågældende art. Normalt serum leverer en tilstrækkelig mængde endogene proteiner til at mætte og blokere uspecifikke bindingssteder på faste prøver eller analysesubstrater. Når det bruges som antistoffortynder, leverer ikke-immunserum også et naturligt kemisk miljø, hvor antistoffer kan fungere korrekt uden at tilsætte fremmede proteinkomponenter. Normalt serum bruges ofte til at blokere eller mætte generaliserede bindingsinteraktioner til immunodetektionsmetoder, især dem der involverer vævsprøver såsom immunhistokemi (IHC). Normale sera er også nyttige som kontrolmekanismer til test af generelle og specifikke antistofrensningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Produkttype Normalt museserum
Mængde 500 μl
Koncentration Conc. Ikke Bestemt
Formulering Helserum uden konserveringsmiddel
Til brug med (applikation) Flowcytometri, kontrol
Isotype Ig