Få mere at vide
Invitrogen™ Normalt museserum
Artikelnummer. 10140073
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10140073 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10140073 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    906.00 DKK
    679.65 DKK / 10ml
    Spare 226.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Musekontrol
Hvis reagenset fortyndes, anbefales det, at kun den mængde, der skal bruges inden for en uge, fortyndes.
Normale Sera er ikke-immune serumprøver fra ged, menneske, mus, kanin og andre arter, som indeholder det sædvanlige sæt serumproteiner, herunder de forskellige klasser af immunglobuliner, der findes i raske dyr af den pågældende art. Normalt serum leverer en tilstrækkelig mængde endogene proteiner til at mætte og blokere uspecifikke bindingssteder på faste prøver eller analysesubstrater. Når det bruges som antistoffortynder, leverer ikke-immunserum også et naturligt kemisk miljø, hvor antistoffer kan fungere korrekt uden at tilsætte fremmede proteinkomponenter. Normalt serum bruges ofte til at blokere eller mætte generaliserede bindingsinteraktioner til immunodetektionsmetoder, især dem der involverer vævsprøver såsom immunhistokemi (IHC). Normale sera er også nyttige som kontrolmekanismer til test af generelle og specifikke antistofrensningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Amber, Clear
Indhold og opbevaring -20 °C
Oversigt Normal museserumkontrol, 10mL, ravfarvet/klar, flydende, musearter reaktivitet, muse-immunoglobuliner immunogen, ukonjugeret, μ0,2 m filtrering, hel serumopbevaringsbuffer, indeholder 0,1 % natriumazid som konserveringsmiddel,– 20 °C Opbevaringstemperatur
Form Væske
Produkttype Muse serum
Mængde 10 ml
Koncentration Conc. Ikke Bestemt
Formulering Hel serum med 0,1% natriumazid
Til brug med (applikation) Kontrollere
Konserveringsmiddel 0,1% natriumazid