Få mere at vide
Invitrogen™ Normalt museserum
Artikelnummer. 11869220
Skift visning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11869220 2 ml 2ml
1 options
Artikelnummer. 11869220 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 31880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.00 DKK
    862.65 DKK / 2ml
    Spare 65.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Musekontrol
Til blokering bruges 5% (v/v) opløsning (1:20 fortynding fra rehydreret volumen). Rehydrering efter instruktioner giver 100% serum. Restaurering og opbevaring: Opbevar produktet ved 4 °C indtil åbning. Genopret med 2,0 ml destilleret vand. Centrifuger produktet, hvis det ikke er helt klart efter at have stået 1-2 timer ved stuetemperatur. Produktet kan opbevares i op til flere uger ved 4 °C som en ufortyndet væske. Efter fortynding må du ikke bruge den i mere end én dag. For at forlænge holdbarheden af dette produkt fryses rehydreret ufortyndet produkt i små aliquoter ved 20 °C. Oprindelsesland: USA.
Normale Sera er ikke-immune serumprøver fra ged, menneske, mus, kanin og andre arter, som indeholder det sædvanlige sæt serumproteiner, herunder de forskellige klasser af immunglobuliner, der findes i raske dyr af den pågældende art. Normalt serum leverer en tilstrækkelig mængde endogene proteiner til at mætte og blokere uspecifikke bindingssteder på faste prøver eller analysesubstrater. Når det bruges som antistoffortynder, leverer ikke-immunserum også et naturligt kemisk miljø, hvor antistoffer kan fungere korrekt uden at tilsætte fremmede proteinkomponenter. Normalt serum bruges ofte til at blokere eller mætte generaliserede bindingsinteraktioner til immunodetektionsmetoder, især dem der involverer vævsprøver såsom immunhistokemi (IHC). Normale sera er også nyttige som kontrolmekanismer til test af generelle og specifikke antistofrensningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Normalt museserum
Mængde 2 ml
Koncentration 50.0 mg/mL
Formulering Hel serum, PBS med 0,05% natriumazid; pH 7,6
Til brug med (applikation) Kontrol, immuncytokemi, immunhistokemi, blokeringsanalyse
Isotype Ig