Få mere at vide
Invitrogen™ Normalt menneskeserum (C4 gratis)
Artikelnummer. 10829560
Skift visning
Mængde:
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10829560 1,5 ml 2ml
1 options
Artikelnummer. 10829560 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R00020A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kaninkontrol
Titer-resultater: Gel dobbelt diffusions-titer: 1: >32. Gel dobbelt diffusionstiter defineres som fortynding af antiserum, der er tilstrækkelig til at danne en udfældningsbue med 5 μg antigen og 5 μl pr. brønd.
Normale Sera er ikke-immune serumprøver fra ged, menneske, mus, kanin og andre arter, som indeholder det sædvanlige sæt serumproteiner, herunder de forskellige klasser af immunglobuliner, der findes i raske dyr af den pågældende art. Normalt serum leverer en tilstrækkelig mængde endogene proteiner til at mætte og blokere uspecifikke bindingssteder på faste prøver eller analysesubstrater. Når det bruges som antistoffortynder, leverer ikke-immunserum også et naturligt kemisk miljø, hvor antistoffer kan fungere korrekt uden at tilsætte fremmede proteinkomponenter. Normalt serum bruges ofte til at blokere eller mætte generaliserede bindingsinteraktioner til immunodetektionsmetoder, især dem der involverer vævsprøver såsom immunhistokemi (IHC). Normale sera er også nyttige som kontrolmekanismer til test af generelle og specifikke antistofrensningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevare ved 4 °C på kort sigt. Til langtidsopbevaring, opbevar ved -20 °C og undgå fryse/tø-cyklusser.
Form Væske
Produkttype Normalt humant serum (C4 fri)
Mængde 1,5 ml
Koncentration Conc. Ikke Bestemt
Formulering Hel serum med 0,1% natriumazid
Til brug med (applikation) Immundiffusion, Western Blot, ELISA immunoelektroforese
Isotype Ig