Få mere at vide
Invitrogen™ Normalt Gede-Serum
Artikelnummer. 10189722
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10189722 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10189722 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10000C
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gedekontrol
Dette produkt er 0,2 μm filtreret og udseendet er klart/ravfarvet. Komponenterne i dette produkt er blevet testet og opfylder alle kvalitetsstandarder.
Normale Sera er ikke-immune serumprøver fra ged, menneske, mus, kanin og andre arter, som indeholder det sædvanlige sæt serumproteiner, herunder de forskellige klasser af immunglobuliner, der findes i raske dyr af den pågældende art. Normalt serum leverer en tilstrækkelig mængde endogene proteiner til at mætte og blokere uspecifikke bindingssteder på faste prøver eller analysesubstrater. Når det bruges som antistoffortynder, leverer ikke-immunserum også et naturligt kemisk miljø, hvor antistoffer kan fungere korrekt uden at tilsætte fremmede proteinkomponenter. Normalt serum bruges ofte til at blokere eller mætte generaliserede bindingsinteraktioner til immunodetektionsmetoder, især dem der involverer vævsprøver såsom immunhistokemi (IHC). Normale sera er også nyttige som kontrolmekanismer til test af generelle og specifikke antistofrensningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20 °C
Form Væske
Produkttype Normalt gedeserum
Mængde 25 ml
Koncentration Conc. Ikke Bestemt
Formulering Hel serum med 0,1% natriumazid
Til brug med (applikation) Kontrollere
Isotype Ig