Få mere at vide
(-)-Normacromerine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Normacromerine-d3 |
| CAS | 1329805-62-0 |
| Molekylær formel | C11H14D3NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (alphaR)-3,4-Dimethoxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol-d3, Normacromerine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-12-7-9(13)8-4-5-10(14-2)11(6-8)15-3/h4-6,9,12-13H,7H2,1-3H3/t9-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC[C@H](O)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | (1R)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(trideuteriomethylamino)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.28 |
| Formel vægt | 214.1397 |