Få mere at vide
Norlysergic Acid Diethylamide, TRC
Artikelnummer. 30133392
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133392 5 mg -
30011142 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN7135305MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35779-43-2
Molekylær formel C19 H23 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 309.41
Synonym 6-Demethyl-LSD, 6-Nor-LSD, 6-Norlysergic Acid Diethylamide, D-(N6-Demethyl)lysergic Acid Diethylamide, N-Demethyl-LSD, N6-Demethyllysergic Acid Diethylamide, 9,10-Didehydro-N,N-diethylergoline-8β-carboxamide, (8β)-9,10-Didehydro-N,N-diethylergoline-8-carboxamide
IUPAC navn (6aR,9R)-N,N-diethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
SMIL CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norlysergic Acid Diethylamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O/c1-3-22(4-2)19(23)13-8-15-14-6-5-7-16-18(14)12(10-20-16)9-17(15)21-11-13/h5-8,10,13,17,20-21H,3-4,9,11H2,1-2H3/t13-,17-/m1/s1
Formel vægt 309.1841
Procent renhed >95%