Få mere at vide
GPE Scientific™ NorLoc™ NMR-rørdæksler
Artikelnummer. 15638995
Skift visning
Farve:
Black Onyx
Blue Royal
Citrongul
Glacier White
Grøn misundelse
Rød valmue
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
15638995 Black Onyx
15858254 Blue Royal
15648995 Glacier White
15658995 Citrongul
15668995 Rød valmue
15868254 Grøn misundelse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15638995 missing translation for 'mfr' GPE Scientific™ missing translation for 'supplierNo' NORLOC25BO100PK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
GPE Scientific™ NorLoc™ NMR-rørkapsler kan påføres nemt og hurtigt, hvilket øger den personlige sikkerhed og sparer værdifuld tid.
  • Har et patenteret design, der adresserer mange af fejlene i den traditionelle NMR-rørhætte.
  • Kan anvendes meget nemmere og hurtigere, hvilket øger den personlige sikkerhed og sparer værdifuld tid.
  • Indeholder et avanceret tætningsdesign, der giver overlegne hold- og forseglingsmuligheder.
  • Overlegen fastholdelse af låget til røret danner en hvælvet forsegling, der beskytter værdifulde eller kritiske prøver, selv under køleopbevaring og variabel temperaturcyklus, og den kan modstå gentagne fjernelser og genanvendelser
Spezifikation
Produkttype NMR-rørhætte
Farve Black Onyx
Mængde 100/Pk.
Størrelse 5 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.