missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norlevo Mepromazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30422809
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422809 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN7346100.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyllevomepromazine Hydrochloride
CAS 61733-92-4
Molekylær formel C18 H22 N2 O S . Cl H
Mængde 0.5 mg
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine','2-methoxy-N,β-dimethyl-','monohydrochloride','(R)- (9CI), (βR)-2-Methoxy-N,β-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride, (R)-2-Methoxy-N,β-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine hydrochloride, Desmethylmethotrimeprazine hydrochloride, N-Demethyllevomepromazine hydrochloride, N-Desmethyllevomepromazine hydrochloride, Norlevomepromazine hydrochloride, Normethotrimeprazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-13(11-19-2)12-20-15-6-4-5-7-17(15)22-18-9-8-14(21-3)10-16(18)20;/h4-10,13,19H,11-12H2,1-3H3;1H/t13-;/m1./s1
SMIL Cl.CNC[C@@H](C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(OC)cc13
IUPAC navn (2R)-3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 350.91
Formel vægt 350.122
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.