missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norlevo Mepromazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30417364
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417364 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417364 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN7346105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyllevomepromazine Hydrochloride
CAS 61733-92-4
Molekylær formel C18 H22 N2 O S . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine','2-methoxy-N,β-dimethyl-','monohydrochloride','(R)- (9CI), (βR)-2-Methoxy-N,β-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride, (R)-2-Methoxy-N,β-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine hydrochloride, Desmethylmethotrimeprazine hydrochloride, N-Demethyllevomepromazine hydrochloride, N-Desmethyllevomepromazine hydrochloride, Norlevomepromazine hydrochloride, Normethotrimeprazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-13(11-19-2)12-20-15-6-4-5-7-17(15)22-18-9-8-14(21-3)10-16(18)20;/h4-10,13,19H,11-12H2,1-3H3;1H/t13-;/m1./s1
SMIL Cl.CNC[C@@H](C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(OC)cc13
IUPAC navn (2R)-3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 350.91
Formel vægt 350.122
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.