Få mere at vide
Norlaudanosolin Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30136990
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136990 10 mg
30138225 100 mg
30009410 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN66142510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16659-88-4
Molekylær formel C16 H17 N O4 . Br H
Molekylvægt (g/mol) 368.22
Synonym 1-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide (1:1), 1-(3,4-Dihydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, 1(±)-Tetrahydropapaveroline Hydrobromide, NSC 118071, Tetrahydropapaveroline Bromide, Tetrahydropapaveroline Hydrobromide
IUPAC navn 1-[(3,4-dihydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6,7-diol; hydrobromid
SMIL Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Norlaudanosoline Hydrobromide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17NO4.BrH/c18-13-2-1-9(6-14(13)19)5-12-11-8-16(21)15(20)7-10(11)3-4-17-12;/h1-2,6-8,12,17-21H,3-5H2;1H
Formel vægt 367.0419
Procent renhed >95%