Få mere at vide
Norisoboldine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439028
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16439028 10 mg
16421448 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16439028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0586
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Norisoboldine is an orally active natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist. Norisoboldine, as a major isoquinoline alkaloid present in Radix Linderae, can be used for the research of Rheumatoid arthritis and Ulcerative colitis.
Norisoboldine is an orally active natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist. Norisoboldine, as a major isoquinoline alkaloid present in Radix Linderae, can be used for the research of Rheumatoid arthritis and Ulcerative colitis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norisoboldine
CAS 23599-69-1
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19NO4
Mængde 10 mg
Synonym (+)-Laurelliptine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (199.46 mM)
SMIL OC1=C(OC)C=C2CCN[C@@]3([H])CC4=CC(O)=C(OC)C=C4C1=C23
Molekylvægt (g/mol) 313.35
Formel vægt 313.35
Procent renhed 99.44%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.