Få mere at vide
Norharman, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10618454 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10618454 2.5 g Glasflaske 2.5g
10598883 100 mg Glasflaske 100mg
10021430 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10618454 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129260025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 244-63-3 | C11H8N2 | 168.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 244-63-3
Molekylær formel C11H8N2
Molekylvægt (g/mol) 168.20
MDL nummer MFCD00004956
InChI nøgle AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
PubChem CID 64961
ChEBI CHEBI:109895
IUPAC navn 9H-pyrido[3,4-b]indol
SMIL N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norharman
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 199.0°C to 201.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Tertiary base)
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Beilstein 23, II, 224
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 168.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver