Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norharman |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 199.0°C to 201.0°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (Tertiary base) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 23, II, 224 |
| Vis mere |