missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norgnoscopine, TRC

Artikelnummer. 30422359
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422359 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN69990050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Norgnoscopine
CAS 92621-03-9
Molekylær formel C21 H21 N O7
Mængde 50 mg
Synonym (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone, Norgnoscopine, Nor-α-gnoscopine, N-Desmethyl Noscapine
InChI formel InChI=1S/C21H21NO7/c1-24-12-5-4-11-15(18(12)25-2)21(23)29-17(11)16-14-10(6-7-22-16)8-13-19(20(14)26-3)28-9-27-13/h4-5,8,16-17,22H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,17?/m1/s1
SMIL COc1ccc2C(OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3NCCc4cc5OCOc5c(OC)c34
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-3H-isobenzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 399.39
Formel vægt 399.1318
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.