missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norgnoscopine, TRC

Artikelnummer. 30427107
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427107 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6999005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Norgnoscopine
CAS 92621-03-9
Molekylær formel C21 H21 N O7
Mængde 5 mg
Synonym (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone, Norgnoscopine, Nor-α-gnoscopine, N-Desmethyl Noscapine
InChI formel InChI=1S/C21H21NO7/c1-24-12-5-4-11-15(18(12)25-2)21(23)29-17(11)16-14-10(6-7-22-16)8-13-19(20(14)26-3)28-9-27-13/h4-5,8,16-17,22H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,17?/m1/s1
SMIL COc1ccc2C(OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3NCCc4cc5OCOc5c(OC)c34
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-3H-isobenzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 399.39
Formel vægt 399.1318
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.