missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norglipin, TRC

Artikelnummer. 30427344
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427344 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN69200010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,3r,5S)-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl hydroxydiphenylacetate
CAS 16444-19-2
Molekylær formel C21 H23 N O3
Mængde 10 mg
Synonym Trospium Imp. B, ÃŽ±-hydroxy-ÃŽ±-phenyl-benzeneacetic acid (3-endo)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, (1R,3r,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl hydroxydiphenylacetate, 1ÃŽ±H,5ÃŽ±H-Nortropan-3ÃŽ±-ol','benzilate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid','ÃŽ±-hydroxy-ÃŽ±-phenyl-','8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester','endo-, Benzilic acid','1ÃŽ±H,5ÃŽ±H-nortropan-3ÃŽ±-yl ester (8CI), Norglipin
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3/c23-20(25-19-13-17-11-12-18(14-19)22-17)21(24,15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-19,22,24H,11-14H2/t17-,18+,19+
SMIL OC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn [(1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate
Molekylvægt (g/mol) 337.41
Formel vægt 337.1678
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.