Få mere at vide
Norgestrel, TRC
Artikelnummer. 30136209
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136209 1 g
30138347 250 mg
30041261 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136209 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6895001G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6533-00-2
Molekylær formel C21 H28 O2
Molekylvægt (g/mol) 312.45
Synonym Norgestrel, rac-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17a-pregn-4-en-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, (±)- (8CI), (±)-13-Ethyl-17α-ethynyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, (±)-17α-Ethynyl-13-ethyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, (±)-17α-Ethynyl-13β-ethylgon-4-en-17β-ol-3-one, (±)-Norgestrel, 13-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxy-4-gonen-3-one, DL-Norgestrel, FH 122A, Methylnorethindrone, Monovar, Neogest, Norgestrel, Ovrette, Postinor, SH 70850, SH 850, Wy 3707, dl-11β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, dl-13-β-Ethyl-17-α-ethynyl-17-β-hydroxygon-4-en-3-one, dl-Norgestrel, α-Norgestrel
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norgestrel
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 312.2089
Procent renhed >95%