Få mere at vide
Norgestimate, TRC
Artikelnummer. 30137813
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137813 5 mg
18061440 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6860005MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35189-28-7
Molekylær formel C23 H31 N O3
Molekylvægt (g/mol) 369.5
Synonym Norgestimate, (3EZ)-13β-Ethyl-3-(hydroxyimino)-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-yl acetate, 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-(acetyloxy)-13-ethyl-, 3-oxime, (17α)-, D 138, Dexnorgestrel acetime, Norgestimate, ORF 10131, RWJ 10131, d-(17α)-17-Acetoxy-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one oxime
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-3-hydroxyimino-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=NO)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(=O)C)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norgestimate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formel vægt 369.2304
Procent renhed >95%