Få mere at vide
Norgestimate metabolite Norelgestromin, MedChemExpress
Beskrivelse
Norelgestromin is a metabolite of Norgestimate, which is a progestin or synthetic progestogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norgestimate metabolite Norelgestromin |
| CAS | 53016-31-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H29NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 17-Deacetyl norgestimate 17-Deacylnorgestimate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (61.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O/N=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(CC)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C\1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.46 |
| Vis mere |