Få mere at vide
Norgestimate EP Impurity C, Mikromol™
Artikelnummer. 30051885
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051885 25 mg
30051410 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051885 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0978.010025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Norgestimate EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norelgestromin (17-Deacetylnorgestimate)
CAS 53016-31-2
Analyt- eller komponentnavne Norelgestromin (17-Deacetylnorgestimate)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H29 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 17-Deacetylnorgestimate, 18-Methylnorethindrone oxime, BRN 4202099, D-Norgestrel 3-oxime, Levonorgestrel 3-oxime, Levonorgestrel oxime, Norelgestromin, Norplant 3-oxime, RWJ 10553, 17-Desacetyl Norgestimate, Desacetylnorgestimate, Norgestimate Mixture of Imp. C and D (EP), 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, oxime, (17alpha)-, d-(17alpha)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one oxime, Norgestimate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C21H29NO2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22-24)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23-24H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=NO)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-3-hydroxyimino-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molekylvægt (g/mol) 327.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 327.2198 g/mol