Få mere at vide
Norgestimate EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Norgestimate EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levonorgestrel Acetate |
| CAS | 13732-69-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levonorgestrel Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H30 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 13β-Ethyl-3-oxo-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (Levonorgestrel Acetate), Levonorgestrel Acetate, Norgestimate Imp. A (EP), Norgestimate USP Related Compound A, Norgestimate USP RC A, 13beta-Ethyl-3-oxo-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, Norgestimate Related Compound A, Norgestimate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(25)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)26-15(3)24/h2,14,18-21H,4,6-13H2,1,3H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(=O)C)C#C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Vis mere |