Få mere at vide
Norgestimate EP Impurity A, Mikromol™
Artikelnummer. 30052356
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052356 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0978.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Norgestimate EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levonorgestrel Acetate
CAS 13732-69-9
Analyt- eller komponentnavne Levonorgestrel Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 13β-Ethyl-3-oxo-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (Levonorgestrel Acetate), Levonorgestrel Acetate, Norgestimate Imp. A (EP), Norgestimate USP Related Compound A, Norgestimate USP RC A, 13beta-Ethyl-3-oxo-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, Norgestimate Related Compound A, Norgestimate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C23H30O3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(25)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)26-15(3)24/h2,14,18-21H,4,6-13H2,1,3H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(=O)C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 354.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 354.2195 g/mol