Få mere at vide
Norflurazon-desmethyl 10 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326417
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30326417 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30326417 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRELA15651000EA
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norflurazon-desmethyl
CAS 23576-24-1
Analyt- eller komponentnavne Norflurazon-desmethyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H7 Cl F3 N3 O
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 5-Amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, 4-Chloro-5-amino-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, Desmethylnorflurazon, SAN 9774, Norflurazon-desmethyl
InChI formel InChI=1S/C11H7ClF3N3O/c12-9-8(16)5-17-18(10(9)19)7-3-1-2-6(4-7)11(13,14)15/h1-5H,16H2
Løsningstype Single Solution
SMIL NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethyl Acetate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 289.64
Mængde 1 ml
Formel vægt 289.023 g/mol