Få mere at vide
Norflurazon-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norflurazon-13C,d3 |
| CAS | 1346603-47-1 |
| Molekylær formel | C1113CH6D3ClF3N3O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Chloro-5-(methylamino-13C,d3)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, 1-(3-Trifluoromethylphenyl)-4-(methylamino-13C,d3)-5-chloro-6-pyridazone, 4-Chloro-5-(methylamino-13C,d3)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, H 9789-13C,d3, Predict-13C,d3, SAN 978938-13C,d3, Sandoz 9789-13C,d3, Solicam-13C,d3, Zorial-13C,d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClF3N3O/c1-17-9-6-18-19(11(20)10(9)13)8-4-2-3-7(5-8)12(14,15)16/h2-6,17H,1H3/i1+1D3 |
| SMIL | ClC1=C(N[13C]([2H])([2H])[2H])C=NN(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.68 |
| Formel vægt | 307.0608 |