Få mere at vide
Norfluoxetine Oxalate, Mikromol™
Beskrivelse
Norfluoxetine Oxalate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfluoxetine oxalate |
| CAS | 107674-50-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Norfluoxetine oxalate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 F3 N O . C2 H2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Norfluoxetine Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMIL | NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | oxalic acid;3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine |
| Vis mere |