Få mere at vide
Norfluoxetine Oxalate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30459112
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459112 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459112 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0256.1801
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Norfluoxetine Oxalate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norfluoxetine oxalate
CAS 107674-50-0
Analyt- eller komponentnavne Norfluoxetine oxalate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 F3 N O . C2 H2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Norfluoxetine Oxalate
InChI formel InChI=1 S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15 H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn oxalic acid;3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 385.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 385.1137 g/mol