missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Norfluoxetine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 57226-68-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H16 F3 N O . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenepropanamine','γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-','hydrochloride (9CI), γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), 3-Phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine hydrochloride, 3-Phenyl-3-(4-trifluoromethyl-phenoxy)-propylamine hydrochloride, Norfluoxetine hydrochloride, Norfluoxetine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.76 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?