Få mere at vide
Norfluoxetine.HCl, Lipomed
Beskrivelse
Norfluoxetine.HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 57226-68-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Norfluoxetine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 F3 N O . HCl |
| Synonym | γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride, (+/-)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride, Desmethylfluoxetine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cl.NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |