Få mere at vide
Norfluoxetine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Artikelnummer. 30459882
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459882 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459882 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMFLX1692HC1LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Norfluoxetine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norfluoxetine Hydrochloride
CAS 57226-68-3
Analyt- eller komponentnavne Norfluoxetine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 F3 N O . HCl
Koncentration 1 mg/mL
Synonym γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride, (+/-)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride, Desmethylfluoxetine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
IUPAC navn 3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 331.76
Mængde 1 ml
Formel vægt 331.0951 g/mol