Få mere at vide
Lipomed Norfluoxetin-D6.oxalat
Artikelnummer. 30458063
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30458063 10 mg 10mg
30460609 50 mg 50mg
30461409 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30458063 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMFLX1859OX10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Lipomeds certificerede referencematerialer som renet, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier kan man vælge Lipomed for tillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norfluoxetine-D6 oxalate
CAS 1435934-41-0
Molekylær formel C16 D6 H10 F3 N O . C2 H2 O4
Mængde 10 mg
Synonym Norfluoxetine-D6 Oxalate
InChI formel InChI=1 S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15 H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,15 D;
SMIL [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])(CCN)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn 3-deuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;oxalic acid
Molekylvægt (g/mol) 391.37
Formel vægt 391.1514