Få mere at vide
Norfloxacin, TRC
Artikelnummer. 17982355
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982355 1 g
17972695 5 g
17912035 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6810001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70458-96-7
Molekylær formel C16 H18 F N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 319.33
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 4803P, AM 715, Amicrobin, Baccidal, Barazan, Barotham, Chibroxin, Chibroxine, Chibroxol, Esclebin, Floxacin, Floxacin 400, Fulgram, Gonorcin, Lexinor, Mk 0366, N-Demethylpefloxacin, N-Desmethylpefloxacin, Neofloxacin, Neofloxin, Noflo, Nofocin, Nolicin, Noracin, Noraxin, Norbid, Norflox, Norflox 400, Norfloxacin, Norfloxacin Bayvit, Norfloxacine, Norfloxacine EG, Norfloxacine Ratiopharm, Norfloxacine Teva, Norfloxin, Norilet, Normax, Norocin, Noroxacine, Noroxin, Noroxine, Norphloxacine, Norxacin, Renosept, Sebercim, Spectrama, Urekacin, Uriflox, Uroflox, Urotrobel, Uroxacin, Utin, Utinor, Zoroxin
IUPAC navn 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norfloxacin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Formel vægt 319.1332
Procent renhed >95%