missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norfloxacin, MP Biomedicals

Artikelnummer. 17640877 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17640877 5 g
17650877 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17640877 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215594905

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 70458-96-7
Molekylær formel C16H18FN3O3
Molekylvægt (g/mol) 319.336
InChI nøgle OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
IUPAC navn 1-ethyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
SMIL CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O

Tekniske data

Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Norfloxacin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Norfloxacin
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.