Få mere at vide
Norfloxacin Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17973786
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17973786 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17973786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0350.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Norfloxacin Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norfloxacin Methyl Ester
CAS 75001-83-1
Analyt- eller komponentnavne Norfloxacin Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Norfloxacin Methyl Ester, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H20FN3O3/c1-3-20-10-12(17(23)24-2)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19-5-7-21/h8-10,19H,3-7H2,1-2H3
SMIL CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
IUPAC navn methyl 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 333.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 333.1489 g/mol