Få mere at vide
Norfloxacin Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Norfloxacin Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfloxacin Methyl Ester |
| CAS | 75001-83-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Norfloxacin Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H20 F N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Norfloxacin Methyl Ester, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O3/c1-3-20-10-12(17(23)24-2)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19-5-7-21/h8-10,19H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3 |
| IUPAC navn | methyl 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate |
| Vis mere |